Learn More
Isocianato de 2-metilbencenosulfonilo de grado técnico (~70 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbenzenesulfonyl Isocyanate (Technical grade) |
| CAS | 32324-19-9 |
| Fórmula molecular | C8H7NO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methylphenylsulfonyl Isocyanate, 2-Toluenesulfonyl Isocyanate, o-Toluenesulfonyl Isocyanate, o-Tolylsulfonyl Isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO3S/c1-7-4-2-3-5-8(7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1S(=O)(=O)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 2-metil-N-(oxometilideno)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 197.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0147 |