Learn More
2-Metilbenzenosulfónico Dihidrato, TRC
Código de producto. 30475883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475883 10 g 10 g
30474084 1 g 1 g
30465916 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28889410G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68066-37-5
Fórmula molecular C7H8O3S . 2(H 2O)
Peso molecular (g/mol) 208.24
Sinónimo o-Toluenesulfonic Acid Dihydrate
Nombre IUPAC Ácido 2-metilbenzenosulfónico dihidratado
SMILES O=S(O)(C1=C(C)C=CC=C1)=O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzenesulfonic Acid Dihydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.2H2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10;;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.04