Learn More
Ácido 2-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436386 1 g 1 g
11446386 5 g 5 g
11456386 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23154.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
2-Methylbenzeneboronic acid is a reagent used for Pd-catalyzed arylation using Suzuki-Miyaura cross-coupling in water, Ruthenium catalyzed direct arylation reactions, Ligand-free copper-catalyzed coupling reactions, Rhodium-catalyzed asymmetric 1,4-addition reactions. Reagent used in Preparation of chiral monophosphorus ligands in asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reaction, Human farnesyl pyrophosphate synthase inhibitors as antitumor agents for multiple myeloma cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metilbencenoborónico es un reactivo utilizado en la arilación catalizada con Pd mediante el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura en agua, reacciones de arilación directa catalizadas con rutenio, reacciones de acoplamiento catalizadas con cobre sin ligandos, y reacciones de 1,4-adición asimétrica catalizadas con rodio. Reactivo utilizado en la preparación de ligandos monofosforados quirales en la reacción asimétrica de acoplamiento de Suzuki-Miyaura, inhibidores de la pirofosfato de farnesilo sintasa humana como agentes antitumorales para múltiples células de mieloma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16419-60-6
Fórmula molecular C7H9BO2
Peso molecular (g/mol) 135.96
Número MDL MFCD00093526
Clave InChI NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
Nombre IUPAC ácido (2-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼162°C to 164°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2935796
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 98%