Learn More
2-metilbencenamina (o-toluidina), Mikromol™
Código de producto. 18053300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18053300 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18053300 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0563.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metilbencenamina (o-toluidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluidine
CAS 95-53-4
Nombres de analitos o componentes o-Toluidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H9 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, 2-Methylbenzenamine, o-Toluidine, Prilocaine Related Compound A, Prilocaine Hydrochloride Impurity B, Prilocaine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N
Nombre IUPAC 2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 107.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 107,0735 g/mol