Learn More
Clorhidrato de 2-metilbencenamina (clorhidrato de o-toluidina), Mikromol™
Código de producto. 30461809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461809 4 x 25 mg -
30049621 25 mg 25 miligramos
18080980 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461809 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0563.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-metilbencenamina (clorhidrato de o-toluidina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methylbenzenamine hydrochloride
CAS 636-21-5
Nombres de analitos o componentes 2-methylbenzenamine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo o-Toluidine Hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, Prilocaine Related Compound A as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Prilocaine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1ccccc1N
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 143.61
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0502 g/mol