Learn More
Clorhidrato de 2-metilbencenamina (clorhidrato de o-toluidina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-metilbencenamina (clorhidrato de o-toluidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| CAS | 636-21-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H9 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | o-Toluidine Hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, Prilocaine Related Compound A as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Prilocaine Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-metilanilina |
| Mostrar más |