Learn More
2-Metilantraquinona. 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449100 250 g 250 g
11439100 50 g 50 g
11429100 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14502.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84-54-8 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
2-Methylanthraquinone is used as a pharmaceutical intermediate. It is used in smog dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilantraquinona se utiliza como producto intermediario farmacéutico. Se utiliza en colorantes bruma.
Solubilidad
Soluble en agua 1,234 mg/L a 25 °C.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-54-8
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.243
Número MDL MFCD00001235
Clave InChI NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
Nombre IUPAC 2-metilantraceno-9,10-diona
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylanthraquinone
Punto de fusión 170°C to 174°C
Temperatura de inflamación 209°C (408°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 2050523
Índice Merck 14,6021
Información de solubilidad Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%