Learn More
2-Methylanthraquinone 94%, ACROS Organics™
Código de producto. 10075803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10075803 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10075803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylanthraquinone
Nombre de nota 94%
CAS 84-54-8
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >168°C
Color Verde amarillento a amarillo
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C15H10O2
Número MDL MFCD00001235
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 809
Índice Merck 15, 6095
Sinónimo 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
Información de solubilidad 2% max. Insoluble Matter (in chloroform)
Clave InChI NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Nombre IUPAC 2-metilantraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 222.243
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza ≥92%
Forma física Fine Powder