Learn More
2-metilanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylanisole |
| CAS | 578-58-5 |
| Fórmula molecular | C8H10O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 122.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0732 |