Learn More
2-metilanisol, TRC
Código de producto. 30476855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476855 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30476855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266330100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylanisole
CAS 578-58-5
Fórmula molecular C8H10O
Cantidad 100 g
Sinónimo o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1C
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732