Learn More
2-Metilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
The catalytic system of disubstituted aromatics was optimized for the 2-methylanisole reduction by a proper choice of the amine/Rh ratio which should be high enough to stabilize very small colloidal rhodium particles and low enough to avoid deactivation. The total synthesis of (±)-heliannuol D and its epimer has been completed in 9 steps and 12% overall yield from 2-methylanisole. The thermal activation of 2-methylanisole (60°C) by the Ir (III) complex TpMe2Ir (C6H5) 2 (N2)(1; TpMe2= hydrotris (3, 5-dimethylpyrazolyl) borate) yielded a mixture of hydride complexes. The total synthesis of the phenolic sesquiterpene mutisianthol has been accomplished in 12 steps from the readily available 2-methylanisole. The catalytic system was optimized for the 2-methylanisole reduction by a proper choice of the amine/Rh ratio which should be high enough to stabilize very small colloidal rhodium particles and low enough to avoid deactivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sistema catalítico de los aromáticos disustituidos se ha optimizado para la reducción de 2-metilanisol mediante la elección adecuada de la relación amina/Rh que debería ser lo suficientemente alta para estabilizar partículas de rodio coloidal muy pequeñas y lo suficientemente baja para evitar la desactivación. La síntesis total de (±)-heliannuol D y su epímero se ha completado en 9 pasos con un rendimiento general del 12 % del 2-metilanisol. La activación térmica de 2-metilanisol (60 °C) por el complejo Ir (III) TpMe2Ir (C6H5) 2 (N2)(1; TpMe2= hidrotris (3, 5-dimetilpirazolil) borato) produjo una mezcla de complejos hidruros. La síntesis total del sesquiterpeno mutisiantol fenólico se ha logrado en 12 pasos a partir del 2-metilanisol que ya estaba disponible. El sistema catalítico se optimizó para la reducción de 2-metilanisol mediante una elección adecuada de la relación amina/Rh que debería ser lo suficientemente alta para estabilizar partículas de rodio coloidal muy pequeñas y lo suficientemente baja para evitar la desactivación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylanisole |
| Densidad | 0.985 |
| Punto de ebullición | 170°C to 172°C |
| Temperatura de inflamación | 51°C (123°F) |
| Índice de refracción | 1.517 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3271 |
| Beilstein | 1857415 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.17 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Methylanisole
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylanisole
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.