Learn More
2-Metilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713891 500 g Frasco de vidrio 500 g
10523291 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091150 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126285000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-58-5
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00008373
Clave InChI DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylanisole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.518
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 352
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.