Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylanisole |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.9800g/mL |
| Punto de ebullición | 170°C to 172°C |
| Temperatura de inflamación | 51°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methylanisole
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.