Learn More
Clorhidrato de 2-metilaminotioacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 118020-65-8 |
| Fórmula molecular | C3H9ClN2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(Methylamino)ethanethioamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2S.ClH/c1-5-2-3(4)6;/h5H,2H2,1H3,(H2,4,6);1H |
| SMILES | Cl.CNCC(=S)N |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(metilamino)etanotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 140.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0175 |