Learn More
2-Methylaminopyridine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10795072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10795072 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10795072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198440050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylaminopyridine
CAS 4597-87-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.05g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H8N2
Número MDL MFCD00006250
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
Clave InChI SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC N-methylpyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 20727
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid