Learn More
Ácido (+/-)-2-(metilamino)succínico, monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-(Methylamino)succinic acid, monohydrate |
| CAS | 303750-06-3 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O4 . H2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H2 |
| SMILES | O.CNC(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(metilamino)butanodioico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.064 |