Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471476 250 mg 250 miligramos
15461476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54682.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 904326-88-1 | C11H18BN3O2 | 235.094 g/mol
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 904326-88-1
Fórmula molecular C11H18BN3O2
Peso molecular (g/mol) 235.094
Número MDL MFCD11878345
Clave InChI QDOXNCAIXITTKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, n-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid,pinacol ester, 2-methylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylamino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl-amine, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl amine, n-m ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine
PubChem CID 46739641
Nombre IUPAC N-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidin-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.09
Porcentaje de pureza 96%