Learn More
2-(Metilamino)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445617 1 g 1 g
11455617 5 g 5 g
11464140 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23589.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4597-87-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4597-87-9
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006250
Clave InChI SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
PubChem CID 20727
Nombre IUPAC N-methylpyridin-2-amine
SMILES CNC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)pyridine
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 200°C to 201°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.578
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 108188
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%