Learn More
Ácido 2-(metilamino)octanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylamino)octanoic Acid |
| CAS | 101080-67-5 |
| Fórmula molecular | C9H19NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCCCCCC(C(=O)O)NC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(metilamino)octanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1416 |