Learn More
Ácido 2-(metilamino)octanoico, TRC
Código de producto. 30480419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480419 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30480419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM287053100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Fórmula molecular C9H19NO2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)NC
Nombre IUPAC Ácido 2-(metilamino)octanoico
Peso molecular (g/mol) 173.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1416