Learn More
Hidrobromuro de metanetiosulfonato de 2-(metilamino)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 760998-74-1 |
| Fórmula molecular | C4H12BrNO2S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonothioic Acid S-[2-(Methylamino)ethyl]ester Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO3S.BrH/c1-5-3-4-8-9(2,6)7;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Br.CNCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de 2-(metilamino)etilo; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9721 |