Learn More
2-(Metilamino)etanol, TRC
Código de producto. 30137733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137733 100 mL 100 ml
30137394 50 mL 50 ml
30003448 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM286090100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-83-1
Fórmula molecular C3 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 75.1097
Sinónimo 2-(Methylamino)ethanol (ACI), (2-Hydroxyethyl)methylamine, (Hydroxyethyl)methylamine, 2-(N-Methylamino)ethanol, 2-Hydroxy-N-methylethylamine, 2-Hydroxyethyl-N-methylamine, 2-Methylamino-1-ethanol, 2-N-Monomethylaminoethanol, Amietol M 11, Amino Alcohol MMA, Methyl(2-hydroxyethyl)amine, Methyl(hydroxyethyl)amine, Methyl(β-hydroxyethyl)amine, Methylaminoethanol, Methylethanolamine, Methylethylolamine, Monomethylaminoethanol, Monomethylethanolamine, Monomethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamine, N-(2-Hydroxyethyl)methylamine, N-Methyl-2-aminoethanol, N-Methyl-2-ethanolamine, N-Methyl-2-hydroxyethanamine, N-Methyl-2-hydroxyethylamine, N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Methyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N-Methyl-N-hydroxyethylamine, N-Methylaminoethanol, N-Methylethanolamine, N-Methylmonoethanolamine, N-Monomethylaminoethanol, N-Monomethylethanolamine, NMEA, NSC 62776, Yubao, β-(Methylamino)ethanol, 2-(Methylamino)ethanol
Nombre IUPAC 2-(metilamino)etanol
SMILES CNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methylethanolamine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0684
Porcentaje de pureza >95%