Learn More
2-(Metilamino)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de metal
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522751 500 g Frasco de vidrio 500 g
10367773 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10351474 10 kg Tambor de metal 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158265000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-83-1
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00002839
Clave InChI OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
Nombre IUPAC 2-(metilamino)etanol
SMILES CNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)ethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 276
Índice Merck 15, 6089
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 13 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido