Learn More
2-(Metilamino)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-(Methylamino)ethanol is used as an intermediate in synthetic chemistry. It finds application in various fields such as textile lubricants, polishes, detergents and in personal care products. It is also involved in electrostatic automotive coatings and in acid gas scrubbing. Further, it serves as an intermediate in polymers and pharmaceuticals. In addition to this, it is used as a solvent in the natural gas-processing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-(metilamino)etanol se utiliza como intermediario en química sintética. Se aplica, entre otros campos, en lubricantes textiles, abrillantadores, detergentes y productos de cuidado personal. También se utiliza en recubrimientos electrostáticos para automóviles y en el lavado de gas ácido. Además, sirve como intermediario en polímeros y productos farmacéuticos. Asimismo, se utiliza como disolvente en la industria del procesamiento de gas natural.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cobre, aleaciones de cobre, cinc y hierro galvanizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylamino)ethanol |
| Punto de fusión | -5°C |
| Densidad | 0.939 |
| Punto de ebullición | 159°C |
| Temperatura de inflamación | 74°C (165°F) |
| Olor | Ammonia-like |
| Fórmula lineal | CH3NH(CH2)2OH |
| Índice de refracción | 1.44 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN2735 |
| Mostrar más |