Learn More
2-(Metilamino)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420777 100 mL 100 ml
11430777 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23180.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
2-(Methylamino)ethanol is used as an intermediate in synthetic chemistry. It finds application in various fields such as textile lubricants, polishes, detergents and in personal care products. It is also involved in electrostatic automotive coatings and in acid gas scrubbing. Further, it serves as an intermediate in polymers and pharmaceuticals. In addition to this, it is used as a solvent in the natural gas-processing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(metilamino)etanol se utiliza como intermediario en química sintética. Se aplica, entre otros campos, en lubricantes textiles, abrillantadores, detergentes y productos de cuidado personal. También se utiliza en recubrimientos electrostáticos para automóviles y en el lavado de gas ácido. Además, sirve como intermediario en polímeros y productos farmacéuticos. Asimismo, se utiliza como disolvente en la industria del procesamiento de gas natural.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cobre, aleaciones de cobre, cinc y hierro galvanizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-83-1
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00002839
Clave InChI OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
Nombre IUPAC 2-(metilamino)etanol
SMILES CNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)ethanol
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.939
Punto de ebullición 159°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH3NH(CH2)2OH
Índice de refracción 1.44
Cantidad 100 mL
Número UN UN2735
Beilstein 1071196
Índice Merck 14,6015
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylamino)ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylethanolamine