Learn More
2-(metilamino)etano-1-clorhidrato de tiol, TRC
Código de producto. 30474135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474135 10 mg 10 miligramos
30473242 50 mg 50 miligramos
30464819 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28819010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33744-33-1
Fórmula molecular C3H9NS.HCl
Peso molecular (g/mol) 127.63
Sinónimo Ethanethiol, 2-(methylamino)-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-(Methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride, 2-(Methylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-Mercapto-N-methylaminoethane hydrochloride, 2-Mercapto-N-methylaminoethane hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 2-(metilamino)etanociol; Cloruro
SMILES Cl.CNCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NS.ClH/c1-4-2-3-5;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0222