Learn More
Clorhidrato de 2-(metilamino)butano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451840 5 g 5 g
11441840 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27547.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 75098-40-7 | C5H14ClN | 123.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75098-40-7
Fórmula molecular C5H14ClN
Peso molecular (g/mol) 123.624
Número MDL MFCD07777098
Clave InChI ICBNZSHUWSBMCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-sec-butylamine hydrochloride, 2-methylamino butane hydrochloride, methyl sec-butyl amine hydrochloride, butan-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-2-butanamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine hydrochloride, n-methyl-2-butylamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 21273362
Nombre IUPAC N-metilbutan-2-amina; clorhidrato
SMILES CCC(C)NC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)butane hydrochloride
Punto de fusión 76°C to 82°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.62
Porcentaje de pureza 94%