Learn More
2-(metilamino)benceno-1-sulfonamida, TRC
Código de producto. 30481920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481920 10 mg 10 miligramos
30473463 50 mg 50 miligramos
30478542 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28890810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21639-28-1
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Nombre IUPAC 2-(metilamino)benzenosulfonamida
SMILES CNc1ccccc1S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)12(8,10)11/h2-5,9H,1H3,(H2,8,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0463