Learn More
2-(Metilamino)benzamida, TRC
Código de producto. 30468355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468355 1 g 1 g
30479691 100 mg 100 miligramos
30464628 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3310281G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7505-81-9
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Sinónimo 2-Carbamoyl-N-methylaniline, NSC 401247
Nombre IUPAC 2-(metilamino)benzamida
SMILES CNc1ccccc1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)benzamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(9)11/h2-5,10H,1H3,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793