Learn More
2-(Metilamino)-6,7-dihidro-3H-purin-6-ona, TRC
Código de producto. 30483483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483483 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30483483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28682810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one
CAS 10030-78-1
Fórmula molecular C6 H7 N5 O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
Nombre IUPAC 2-metilimino-3,9-dihidropurin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 165.153
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.065
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.