Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-metilamino-3-metilpiridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421306 250 mg 250 miligramos
15411306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54534.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1111637-92-3 | C13H21BN2O2 | 248.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, aire y calor. Mantener a baja temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1111637-92-3
Fórmula molecular C13H21BN2O2
Peso molecular (g/mol) 248.133
Número MDL MFCD12923387
Clave InChI VZNAKHVRKWXDMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-n-methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-6-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-amine, n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416512
Nombre IUPAC N,3-dimetil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)NC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.13
Porcentaje de pureza 96%