Learn More
2-metilamino-3-amino-6-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylamino-3-amino-6-methoxypyridine |
| CAS | 90817-34-8 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CNc1nc(OC)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-2-N-metilpiridina-2,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.09 |