Learn More
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one, MedChemExpress
Descripción
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one |
| Forma física | Solid |
| CAS | 10030-78-1 |
| Color | Earth Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H7N5O |
| Sinónimo | N2-methylguanine |
| Información de solubilidad | H2O : 1 mg/mL (6.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣THF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 12 with NaOH) (insoluble) ∣Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C1N=C(NC)NC2=C1NC=N2 |
| Mostrar más |