Learn More
2-(Metilamino)-1-feniletanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylamino)-1-phenylethanol |
| CAS | 6589-55-5 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | alpha-[(Methylamino)methyl]benzenemethanol, (±)-Halostachine, 1-Phenyl-2-(N-methylamino)ethanol, 2-(Methylamino)-1-phenylethanol, 2-Methylamino-1-phenyl-1-ethanol, Methyl(2-hydroxy-2-phenylethyl)amine, N-Methyl-beta-hydroxylphenylethylamine, N-Methyl-beta-hydroxyphenylethylamine, dl-Halostachine, alpha-(Methylaminomethyl)benzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3 |
| SMILES | CNCC(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(metilamino)-1-feniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |