Learn More
Solución de 2-cloruro de fluorobenzilmagnesio, 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylallylmagnesium chloride |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Nombre de nota | 0.5M solution in THF |
| CAS | 5674-02-2, 109-99-9 |
| Punto de ebullición | 65.0°C to 67.0°C |
| % mín. CAS | 5.02, 91.21 |
| % máx. CAS | 8.79, 94.98 |
| Fórmula molecular | C4H9ClMg |
| Fórmula lineal | H2C=C(CH3)CH2MgCl |
| Número MDL | MFCD00000471 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.