Learn More
2-Metilalilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286141 1 g Frasco de vidrio 1 g
10420242 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330700010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2878-14-0 | C4H9N | 71.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2878-14-0
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD00053646
Clave InChI VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
PubChem CID 76141
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-en-1-amina
SMILES CC(=C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylallylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 78°C
Temperatura de inflamación -28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4290 to 1.432
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylallylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.