Learn More
(2-metilalil)trifenilestannano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methylallyl)triphenylstannane |
| CAS | 2591-44-8 |
| Fórmula molecular | C22H22Sn |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2-Methylallyl)triphenyltin, (2-Methyl-2-propenyl)triphenyltin, (2-Methylallyl)triphenylTin, (2-Methylallyl)triphenylstannane, (2-Methyl-2-propenyl)triphenylstannane, (2-Methyl-2-propen-1-yl)triphenylstannane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C6H5.C4H7.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3;/h3*1-5H;1-2H2,3H3; |
| SMILES | CC(=C)C[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enil(trifenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 405.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.0743 |