Learn More
2'-Metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722515 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722515 5 g Frasco de vidrio 5 g
10606522 25 g Frasco de vidrio 25 g
10147953 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722515 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126160050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-16-2
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008734
Clave InChI YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
Nombre IUPAC 1-(2-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methylacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0260g/mL
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.5290 to 1.533
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 306
Gravedad específica 1.026
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido