Learn More
2'-Metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469203 100 g 100 g
11379579 5 g 5 g
11459203 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11695.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.178 g/mol
2'-Methylacetophenone is possiblely used in Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-metilacetofenona se utiliza posiblemente en la vainilla, la cereza, la almendra, la cumarina y diversos matices de la nuez.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-16-2
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00008734
Clave InChI YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
Nombre IUPAC 1-(2-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methylacetophenone
Densidad 1.02
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.5318
Cantidad 100 g
Beilstein 907005
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%