Learn More
2-Metila tiofenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylthiophenothiazine |
| CAS | 7643-08-5 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methylthiophenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfanil-10H-fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 245.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0333 |