Learn More
2-Metil-propanoico-3,3,3-D3 Ácido, TRC
Código de producto. 30240866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240866 25 mg 25 miligramos
30240937 100 mg 100 miligramos
30240950 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34410025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95926-99-1
Fórmula molecular C4 D3 H5 O2
Peso molecular (g/mol) 91.124
Sinónimo Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-methyl- (9CI), 2-Methylpropanoic-3,3,3-d3 acid, Isobutyric-3,3,3-d6 acid, 2-Methylpropanoic Acid-3,3,3-D3, Isobutyric acid D3 (methyl-D3), Isobutyric acid-d3, 2-Methyl-d3-propionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3,3,3-trideuterio-2-metilpropanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.071