Learn More
2-[Metil(fenilmetil)amino]etanol, TRC
Código de producto. 30136934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136934 25 g 25 g
30138519 10 g 10 g
30005888 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32046525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-98-4
Fórmula molecular C10 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo Ethanol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, Ethanol, 2-(benzylmethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, 2-(Benzylmethylamino)ethanol, 2-(N-Methylbenzylamino)ethanol, 2-(N-benzyl-N-methylamino)ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methyl(2-hydroxyethyl)amine, N-Benzyl-N-methyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-N-methylethanolamine, N-Methyl-N-benzylethanolamine, β-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
Nombre IUPAC 2-[benzil(metil)amino]etanol
SMILES CN(CCO)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154