Learn More
Ácido 2-metilpentanoico, TRC
Código de producto. 30476784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476784 50 g 50 g
30482270 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM35855050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-61-0
Fórmula molecular C6 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo (2RS)-2-Methylpentanoic acid, Pentanoic acid, 2-methyl-, Valeric acid, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), Valeric acid, α-methyl- (3CI), 2-Methylpentanoic acid, (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methyl-n-valeric acid, 2-Methylvaleric acid, 2-Pentanecarboxylic acid, DL-2-Methylpentanoic acid, Methylpropylacetic acid, NSC 8406, α-Methylvaleric acid
Nombre IUPAC ácido 2-metilpentanoico
SMILES CCCC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylvaleric acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837