Learn More
2-Metil Nornicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl Nornicotine |
| CAS | 64114-19-8 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 2-methyl-3-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine, 2-methyl-3-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 2-Methyl-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (RS)-2-Methylnornicotine, 2-Methylnornicotine, 2-Methyl nornicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-9(4-2-6-11-8)10-5-3-7-12-10/h2,4,6,10,12H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncccc1C2CCCN2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-pirrolidin-2-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1157 |