Learn More
Ácido 2-metil-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 13506-76-8 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | o-Toluic acid, 6-nitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 6-Nitro-o-toluic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-6-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0375 |