Learn More
2-metil-N-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179085 500 mg 500 miligramos
30179496 1 g 1 g
30179386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM356730500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59081-61-7
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Nombre IUPAC Ácido 2-anilino-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(Nc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-N-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-10(2,9(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946