Learn More
2-Metil-N-metiltetrahidro-2-furanometanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-N-methyltetrahydro-2-furanmethanamine |
| CAS | 7179-95-5 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-N,2-dimethyl-2-furanmethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(6-8-2)4-3-5-9-7/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(CNC)CCCO1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-1-(2-metiltetrahidrofuran-2-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.12 |