Learn More
2-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| CAS | 1939-27-1 |
| Fórmula molecular | C11 H12 F3 N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12F3NO/c1-7(2)10(16)15-9-5-3-4-8(6-9)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 231.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0871 |