Learn More
2-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30051244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051244 25 mg 25 miligramos
30049459 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051244 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 1939-27-1
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 F3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flutamide Imp. E (EP), 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12F3NO/c1-7(2)10(16)15-9-5-3-4-8(6-9)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
SMILES CC(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 231.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0871 g/mol