Learn More
2-metil-N-[2-nitro-5-(trifluorometil)fenil]propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30052506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052506 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052506 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-N-[2-nitro-5-(trifluorometil)fenil]propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 151262-93-0
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 F3 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flutamide Imp. F (EP), o-Flutamide, 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
SMILES CC(C)C(=O)Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metil-N-[2-nitro-5-(trifluorometil)fenil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 276.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0722 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.